Anti-CLIC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP35044_P050 ARP35044_T100
AVIVARP35044_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP35044_P050 AVIVARP35044_T100
Anti-CLIC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CLIC1 (chloride intracellular channel 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité