Anti-ZNF79 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP35825_P050 ARP35825_T100
AVIVARP35825_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP35825_P050 AVIVARP35825_T100
Anti-ZNF79 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ZNF79 (zinc finger protein 79)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité