Anti-ZNF416 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
AVIVARP35941_T100EA 335 EUR InStock
AVIVARP35941_T100
Anti-ZNF416 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ZNF416 (zinc finger protein 416)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité