Anti-ZNF695 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
AVIVARP35968_T100EA 335 EUR InStock
AVIVARP35968_T100
Anti-ZNF695 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ZNF695 (zinc finger protein 695)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité