Anti-HOXB4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
ARP39581_P050 ARP39581_T100
AVIVARP39581_P050EA 401 EUR InStock
AVIVARP39581_P050 AVIVARP39581_T100
Anti-HOXB4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HOXB4 (homeobox B4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité