Anti-TRMT10A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
AVIVARP41144_T100EA 335 EUR InStock
AVIVARP41144_T100
Anti-TRMT10A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TRMT10A (tRNA methyltransferase 10 homolog A (S. cerevisiae))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité