Anti-SLC4A5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
AVIVARP44021_P050EA 385 EUR InStock
AVIVARP44021_P050
Anti-SLC4A5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC4A5 (solute carrier family 4 (sodium bicarbonate cotransporter), member 5)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité