Anti-SSR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
AVIVARP45431_P050EA 385 EUR InStock
AVIVARP45431_P050
Anti-SSR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SSR2 (signal sequence receptor, beta (translocon-associated protein beta))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité