Anti-OAT Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
AVIVARP48135_T100EA 335 EUR InStock
AVIVARP48135_T100
Anti-OAT Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: OAT (ornithine aminotransferase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité