Anti-POC5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
AVIVARP49057_P050EA 385 EUR InStock
AVIVARP49057_P050
Anti-POC5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: POC5 (POC5 centriolar protein)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Bovine, Dog, Guinea pig, Human, Mouse, Pig
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité