Anti-HLA-F Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
AVIVARP49410_P050EA 385 EUR InStock
AVIVARP49410_P050
Anti-HLA-F Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HLA-F (major histocompatibility complex, class I, F)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité