Anti-DNAJA2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
AVIVARP52128_P050EA 385 EUR InStock
AVIVARP52128_P050
Anti-DNAJA2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DNAJA2 (DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily A, member 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité