Anti-KLC3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
AVIVARP53346_P050EA 385 EUR InStock
AVIVARP53346_P050
Anti-KLC3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KLC3 (kinesin light chain 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité