Anti-MBD3L1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
AVIVARP66048_P050EA 385 EUR InStock
AVIVARP66048_P050
Anti-MBD3L1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MBD3L1 (methyl-CpG binding domain protein 3-like 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité