Anti-PAX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Aviva Systems Biology
P100859_P050 P100859_T100
AVIVP100859_P050EA 401 EUR InStock
AVIVP100859_P050 AVIVP100859_T100
Anti-PAX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PAX2 (paired box 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité