Anti-PAX6 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAM1871BEA 348 EUR InStock
ABGEAM1871B
Anti-PAX6 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PAX6 (paired box 6)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité