Anti-TLE4 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAM2017AEA 348 EUR InStock
ABGEAM2017A
Anti-TLE4 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TLE4 (transducin-like enhancer of split 4)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité