Anti-HSPA9 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP10160CEA 348 EUR InStock
ABGEAP10160C
Anti-HSPA9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HSPA9 (heat shock 70kDa protein 9 (mortalin))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité