Anti-SLC25A12 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP10273AEA 348 EUR InStock
ABGEAP10273A
Anti-SLC25A12 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC25A12 (solute carrier family 25 (aspartate/glutamate carrier), member 12)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité