Anti-GFER Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 21CT54.13.1 / 21CT54.13.7]
Fournisseur: Abgent
ABGEAP11198CEA 348 EUR InStock
ABGEAP11198C
Anti-GFER Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 21CT54.13.1 / 21CT54.13.7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GFER (growth factor, augmenter of liver regeneration)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité