Anti-CYB5D2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 163CT48.1.9]
Fournisseur: Abgent
ABGEAP11281BEA 348 EUR InStock
ABGEAP11281B
Anti-CYB5D2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 163CT48.1.9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CYB5D2 (cytochrome b5 domain containing 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité