Anti-NSUN3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 164CT21.2.2]
Fournisseur: Abgent
ABGEAP11287AEA 348 EUR InStock
ABGEAP11287A
Anti-NSUN3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 164CT21.2.2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NSUN3 (NOP2/Sun domain family, member 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité