Anti-ETV2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 175CT3.2.5]
Fournisseur: Abgent
ABGEAP11311AEA 348 EUR InStock
ABGEAP11311A
Anti-ETV2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 175CT3.2.5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ETV2 (ets variant 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité