Anti-TLL2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 180CT10.2.3]
Fournisseur: Abgent
ABGEAP11319CEA 348 EUR InStock
ABGEAP11319C
Anti-TLL2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 180CT10.2.3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TLL2 (tolloid-like 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité