Anti-OR4F15 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 199CT6.1.2]
Fournisseur: Abgent
ABGEAP11344AEA 348 EUR InStock
ABGEAP11344A
Anti-OR4F15 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 199CT6.1.2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: OR4F15 (olfactory receptor, family 4, subfamily F, member 15)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité