Anti-CCDC84 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 206CT5.4.2]
Fournisseur: Abgent
ABGEAP11365AEA 348 EUR InStock
ABGEAP11365A
Anti-CCDC84 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 206CT5.4.2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CCDC84 (coiled-coil domain containing 84)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité