Anti-POLR3GL Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 208CT34.1.1]
Fournisseur: Abgent
ABGEAP11367CEA 348 EUR InStock
ABGEAP11367C
Anti-POLR3GL Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 208CT34.1.1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: POLR3GL (polymerase (RNA) III (DNA directed) polypeptide G (32kD)-like)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité