Anti-PNLDC1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 217CT22.1.4]
Fournisseur: Abgent
ABGEAP11385BEA 348 EUR InStock
ABGEAP11385B
Anti-PNLDC1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 217CT22.1.4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PNLDC1 (poly(A)-specific ribonuclease (PARN)-like domain containing 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité