Anti-GRIN2A Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 220ct16.4.3.1]
Fournisseur: Abgent
ABGEAP11390BEA 348 EUR InStock
ABGEAP11390B
Anti-GRIN2A Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 220ct16.4.3.1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GRIN2A (glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2A)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité