Anti-COQ6 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 275CT1]
Fournisseur: Abgent
ABGEAP11456AEA 348 EUR InStock
ABGEAP11456A
Anti-COQ6 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 275CT1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: COQ6 (coenzyme Q6 monooxygenase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité