Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BCL2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Abgent
ABGEAP1303AEA 348 EUR InStock
ABGEAP1303A
Anti-BCL2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This apoptosis regulator Bcl antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 75-110 amino acids from human Bcl. Including factor-dependent lymphohematopoietic and neural cells this antibody suppresses apoptosis.

  • Controls mitochondrial membrane permeability
  • Inhibits caspase activity
  • Expressed in a variety of tissues

It prevents the release of cytochrome c from the mitochondria and/or by binding to the apoptosis-activating factor (APAF-1) and hence inhibits the caspase activity.

Type: Primary
Antigen: BCL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: 50–150 aa
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité