Anti-H1FX Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP13731BEA 348 EUR InStock
ABGEAP13731B
Anti-H1FX Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: H1FX (H1 histone family, member X)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité