Anti-ACTR6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP13889BEA 348 EUR InStock
ABGEAP13889B
Anti-ACTR6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ACTR6 (ARP6 actin-related protein 6 homolog (yeast))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité