Anti-CSNK1E Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP14708BEA 348 EUR InStock
ABGEAP14708B
Anti-CSNK1E Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CSNK1E (casein kinase 1, epsilon)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité