Anti-TCEB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP16007AEA 348 EUR InStock
ABGEAP16007A
Anti-TCEB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TCEB2 (transcription elongation factor B (SIII), polypeptide 2 (18kDa, elongin B))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité