Anti-NR2C1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP16146BEA 348 EUR InStock
ABGEAP16146B
Anti-NR2C1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NR2C1 (nuclear receptor subfamily 2, group C, member 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité