Anti-SMO Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP16325CEA 348 EUR InStock
ABGEAP16325C
Anti-SMO Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SMO (smoothened, frizzled class receptor)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité