Anti-RARB Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcepta
ABGEAP16899AEA 348 EUR InStock
ABGEAP16899A
Anti-RARB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LEAF (Low Endotoxin, Azide-Free)
Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: RARB (retinoic acid receptor, beta)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité