Anti-ITPRIPL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP16909AEA 348 EUR InStock
ABGEAP16909A
Anti-ITPRIPL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITPRIPL1 (inositol 1,4,5-trisphosphate receptor interacting protein-like 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité