Anti-CYP21A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcepta
ABGEAP17032CEA 348 EUR InStock
ABGEAP17032C
Anti-CYP21A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LEAF (Low Endotoxin, Azide-Free)
Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: CYP21A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Center
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité