Anti-FAM65B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP17120BEA 348 EUR InStock
ABGEAP17120B
Anti-FAM65B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FAM65B (family with sequence similarity 65, member B)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité