Anti-LGR5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP2745DSEA 99 EUR InStock
ABGEAP2745DS ABGEAP2745D
Anti-LGR5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LGR5/GPR49 (loop2)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Loop 2
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité