Anti-RFC5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP2812CEA 348 EUR InStock
ABGEAP2812C
Anti-RFC5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RFC5 (replication factor C (activator 1) 5, 36.5kDa)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité