Anti-MDH2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP2909CEA 348 EUR InStock
ABGEAP2909C
Anti-MDH2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MDH2 (malate dehydrogenase 2, NAD (mitochondrial))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité