Anti-DDI2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP5959CEA 348 EUR InStock
ABGEAP5959C
Anti-DDI2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DDI2 (DNA-damage inducible 1 homolog 2 (S. cerevisiae))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité