Anti-ATP5D Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP5967AEA 348 EUR InStock
ABGEAP5967A
Anti-ATP5D Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ATP5D (ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, delta subunit)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité