Anti-MAGED1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP6176AEA 348 EUR InStock
ABGEAP6176A
Anti-MAGED1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAGED1 (melanoma antigen family D, 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité