Anti-TAP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP6252AEA 348 EUR InStock
ABGEAP6252A
Anti-TAP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TAP1 (transporter 1, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité