Anti-FKBP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP6730AEA 348 EUR InStock
ABGEAP6730A
Anti-FKBP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FKBP2 (FK506 binding protein 2, 13kDa)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité