Anti-NAT2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
ABGEAP6993BEA 348 EUR InStock
ABGEAP6993B
Anti-NAT2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NAT2 (N-acetyltransferase 2 (arylamine N-acetyltransferase))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité